Colophane, morceaux
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Rosin, gum, Rosin, Gum rosin
0215655790 0215655791
ICNA0215655790EA 82.6 EUR InStock
ICNA0215655790 ICNA0215655791
Colophane, morceaux
Colophane
Soluble in alcohol (ethanol: 50 mg/ml), benzene, ether. Insoluble in water. Chloroform: soluble 0,1 g/ml, clear, slightly yellow to deep yellow.
Soluble in alcohol (ethanol: 50 mg/ml), benzene, ether. Insoluble in water. Chloroform: soluble 0,1 g/ml, clear, slightly yellow to deep yellow.
Point de fusion: 70 - 130 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132205
Numéro CAS: 8050-09-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité