2,2,4,4,6,8,8-Heptaméthylnonane, liquide clair et incolore
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
0215732225 0215732280
ICNA0215732225EA 67.2 EUR InStock
ICNA0215732225 ICNA0215732280
2,2,4,4,6,8,8-Heptaméthylnonane, liquide clair et incolore
2,2,4,4,6,8,8-Heptaméthylnonane
2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane was used as the carrier phase to avoid toxic effects of the pure substances. It is also used as a detergent cleansing agent, emulsifier, and thickening agent in cosmetics.
Formule: C₁₆H₃₄
Numéro MDL: MFCD00008856
Numéro CAS: 4390-04-9
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité