5-(N-2-3-Dihydroxypropylacetimido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
0215775005 0215775025 0215775080
ICNA0215775005EA 39.4 EUR InStock
ICNA0215775005 ICNA0215775025 ICNA0215775080
5-(N-2-3-Dihydroxypropylacetimido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide, poudre blanche
5-(N-2-3-Dihydroxypropylacetimido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide
Non-ionic monomeric triiodinated x-ray contrast agent
5-(N-2,3-Dihydroxypropylacetimido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis-(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide is useful as a nonionic density gradient medium.
Density gradient medium to measure hemodynamic parameters in vivo. Induces apoptosis. Orally active.
Soluble in water (50 mg/ml). It is also soluble in formamide and dimethyformamide.
Formule: C₁₉H₂₆I₃N₃O₉
Numéro MDL: MFCD00077732
Numéro CAS: 66108-95-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Reference
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité