Éthoxyquine ≥90%, liquide visqueux
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: 6-Ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinoline, 6-Ethoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline, 1,2-Dihydro-6-ethoxy-2,2,4-trimethylquinoline, Ethoxyquin
0215796380 0215796383 0215796391
ICNA0215796380EA 92.1 EUR InStock
ICNA0215796380 ICNA0215796383 ICNA0215796391
Éthoxyquine ≥90%, liquide visqueux
Éthoxyquine
Ethoxyquin is a quinoline-based antioxidant.
Ethoxyquin is an antioxidant which inhibits chemically induced carcinogenesis, where it exerts its chemopreventive action by inducing glutathione synthetase and the phase II drug metabolizing enzyme, glutathione S-transferase (GST) and an antidegradation agent for rubber.
Formule: C₁₄H₁₉NO
Numéro MDL: MFCD00023883
Numéro CAS: 91-53-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥90%
FTIR Conforms to Standard
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité