Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-éthylbutyrique, liquide clair et incolore

Fournisseur: MP Biomedicals

ICNA0215797280EA 35.85 EUR InStock
ICNA0215797280
Acide 2-éthylbutyrique, liquide clair et incolore
Acide 2-éthylbutyrique
2-Ethylbutyric acid is used as the internal standard for determining volatile fatty acids (VFAs) in wastewater from the constructed wetlands. It is used in the determination of both free and fatty acids in milk and milk products by HPLC method with direct derivatisation.


Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002670
Numéro CAS: 88-09-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité