Fer (III) sulfate hydraté, poudre gris pâle
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0215804283 0215804290 0215804291
ICNA0215804283EA 35.9 EUR InStock
ICNA0215804283 ICNA0215804290 ICNA0215804291
Fer (III) sulfate hydraté, poudre gris pâle
Fer (III) sulfate hydraté
Ferric sulphate is used in dyeing as a mordant, and as a coagulant for industrial wastes. It is also used in pigments, and in pickling baths for aluminum and steel. Medically it is used as an astringent and styptic. It also acts as an important oxidative agent.
Soluble in water; sparingly soluble in alcohol; practically insoluble in acetone, ethyl acetate.
Formule: Fe₂(SO₄)₃·xH₂O
Point de fusion: 1539 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149714
Numéro CAS: 15244-10-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Moisture Record Result
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité