Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ursolic acid ≥97%, en poudre

Fournisseur: MP Biomedicals

ICNA0215825390EA 328 EUR InStock
ICNA0215825390 ICNA0215825380
Ursolic acid ≥97%, en poudre
Ursolic acid
Ursolic Acid is a naturally occurring triterpenoid, has been noted to demonstrate anti-angiogenic and anti-proliferative properties.

  • Cardioprotective and anti-tumor agent

Triterpenoid found in a variety of fruits, including apples. Cardioprotective and anti-tumor agent. Under study as a potential Alzheimer′s disease therapeutic due to its inhibitory effect on the interactions between amyloid-β and the CD36 receptor.

Soluble in DMSO (50 mg/mL-clear, colorless solution); 1 part soluble in 88 parts methanol, 178 parts alcohol, 140 parts ether, 388 parts chloroform, 1675 carbon disulfide; moderately soluble in acetone; soluble in hot glacial acetic acid, 2% alcoholic NaOH; insoluble in water and petroleum ether.


Formule: C₃₀H₄₈O₃
MW: 456,71 g/mol
Point de fusion: 292 °C (déc., lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009621
Numéro CAS: 77-52-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥97%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité