Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid ≥98%, liquide incolore

Fournisseur: MP Biomedicals

ICNA0215909780EA 188 EUR InStock
ICNA0215909780
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid ≥98%, liquide incolore
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid
Docosahexaenoic acid, DHA, is an omega-3 polyunsaturated fatty acid with 22 carbons and six double bonds, the first double bond occuring at position three from the methyl terminus (22:6; n-3).

Cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic Acid reduces amyloid β production whose accumulation has been found to be associated with the risk of alzheimers maternal docosahexaenoic acid supplementation has been found to decrease lung inflammation in hyperoxia-exposed newborn mice. It also has potent antiinflammatory properties.

DHA is a component of lipid membranes and the myelin sheath. DHA also serves as a precursor for signaling molecules such as prostaglandins and eicosanoids.

Soluble in ethanol, hexane and methylene chloride.


Formule: C₂₂H₃₂O₂
MW: 328,50 g/mol
Point d'éclair: 62 °C (143,6 °F) (lit.)                      
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065722
Numéro CAS: 6217-54-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥98%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité