L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Hypotaurine, prills_white
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
Synonyms: 2-Aminoethane-1-sulphinic acid
0215971180 0215971183
ICNA0215971180EA 65.6 EUR InStock
ICNA0215971180 ICNA0215971183
Hypotaurine, prills_white
Hypotaurine
Hypotaurine is a Non-specific, endogenous inhibitory glycine receptor agonist.
An antioxidant that binds hydroxyl radicals. Endogenous inhibitory neuromodulator that is blocked by strychnine and picrotoxin. Inhibits the Na2+-dependent transport of GABA and β-alanine. It is a degradation product of cysteine and a precursor of taurine.
Soluble in water (100 mM - colorless to faint yellow solution, 100 mg/ml).
Formule: C₂H₇NO₂S
MW: 109.147 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038197
Numéro CAS: 300-84-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité