Nimodipine, poudre jaune
Fournisseur: MP Biomedicals
0215980325 0215980380
ICNA0215980325EA 58.1 EUR InStock
ICNA0215980325 ICNA0215980380
Nimodipine, poudre jaune
Nimodipine
Nimodipine is used in the prevention of cerebral vasospasm and resultant ischemia, a complication of subarachnoid hemorrhage.
Potent L-type Ca2+ channel antagonist.
Soluble in methanol (62,5 mg/ml); DMSO (25 mg/ml), or dioxane; insoluble in aqueous solutions and 2-hydroxypropyl-b-cyclodextrin.
Formule: C₂₁H₂₆N₂O₇
Numéro MDL: MFCD00153848
Numéro CAS: 66085-59-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Yellow Powder
Storage Store at Room Temperature (15 - 30 °C). Protect from light.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité