Clomiphene citrate salt, poudre blanc cassé
Fournisseur: MP Biomedicals
0219017401 0219017425 0219017405 0219017410
ICNA0219017401EA 28.5 EUR InStock
ICNA0219017401 ICNA0219017425 ICNA0219017405 ICNA0219017410
Clomiphene citrate salt, poudre blanc cassé
Clomiphene citrate salt
Clomiphene Citrate Salt is a mixture of cis- and trans- isomers. Clomiphene citrate is a selective estrogen receptor modulator.
Freely soluble in methanol; slightly soluble in water and chloroform; sparingly soluble in ethanol (96%); practically insoluble in ether.
Formule: C₃₂H₃₆ClNO₈
Point de fusion: 116.5 °C (lit.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058322
Numéro CAS: 50-41-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité