L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
di-Sodium tétraborate, anhydrous ~99%, crystals_white
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
Synonyms: Borax, Sodium tetraborate
0219030980 0219030990 0219030991
ICNA0219030980EA 26.3 EUR InStock
ICNA0219030980 ICNA0219030990 ICNA0219030991
di-Sodium tétraborate, anhydrous ~99%, crystals_white
di-Sodium tétraborate
Borax anhydrous typically used as a buffer component.
The Merck Index lists other uses as: used in the manufacturing of glazes and enamels, a component in tanning agents; curing and preserving skins, a agent used in cleaning compounds, used to artificially age wood, as a preservative, either alone or with other antiseptics against wood fungus, used in fireproofing fabrics and wood, used as antiseptic, used in detergents, an astringent for mucous membranes.
Anhydrous borax is slowly soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formule: Na₂B₄O₇
MW: 201.22 g/mol
Point d'ébullition: 1575
Point de fusion: 742.5 °C (lit.)                      
Numéro MDL: MFCD00081185
Numéro CAS: 1330-43-4
Merck Index: 12,08733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ~99%
Moisture Content < 1,0%
Iron as Fe <0,004%
sulphate as SO4 <0,05
B2O3 68 to 70%
Na2O 30 to 40%
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..