Pig alpha-Amylase (from Pancreas)
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0219123925EA 187 EUR InStock
ICNA0219123925 ICNA0219123950 ICNA0219123910
Pig alpha-Amylase (from Pancreas)
Enzymes
One unit catalyses the liberation of 1 mmole reducing group (calculated as maltose per minute at pH 6,9 at 20 °C).
  • Enzyme Commission Number: E.C. 3.2.1.1
  • Supplied as a suspension in 0,5 saturated NaCl pH 6,0 containing 3mM CaCl₂
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité