L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Chlorhexidine diacetate 97, powder_white
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
Synonyms: 1,1'-Hexamethylenebis[5-(p-chlorophenyl)biguanide] diacetate, 1,1'-Hexamethylenebis[5-(4-chlorophenyl)biguanide] Diacetate
0219136105 0219136125
ICNA0219136105EA 59.4 EUR InStock
ICNA0219136105 ICNA0219136125
Chlorhexidine diacetate 97, powder_white
Chlorhexidine diacetate
An antiseptic and disinfectant agent. It is effective against a wide range of bacteria, some fungi and some viruses, and an agent for the prevention of gingivitis. Commercial ophthalmic products have used this agent to replace thimerosal as a preservative; however, it can cause skin irritation.
  • Critical Micelle Concentration (CMC): 0,01% (w/v, 25 °C)(Lit.)
Chlorhexidine is used primarily as a topical antiseptic/disinfectant in wound healing, at catheterization sites, in various dental applications and in surgical scrubs. It has been used to study the inactivation of HIV and the immobilization of sperm. It was used to study effective skin antisepsis and disinfection of medical devices as well as the effects of antimicrobials on dental plaque.
Chlorhexidine is a cationic broad-spectrum antimicrobial agent belonging to the bis(biguanide) family. Its mechanism of action involves destabilization of the outer bacterial membrane. It is effective against both Gram-positive and Gram-negative bacteria. Chlorhexidine is used primarily as a topical antiseptic/disinfectant in wound healing, at catheterization sites, in various dental applications and in surgical scrubs.
Soluble in water (0,15 g/10 ml water with heat) , in ethanol (50 mg/ml - clear, faint yellow solution), alcohol, glycerol, propylene, glycol, polyethylene glycols.
A solution of 0,5% in water has been used for general disinfection. Used in conjuction with cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) can increase its effectiveness.
Formule: C₂₂H₃₀Cl₂N₁₀
MW: 625.56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012532
Numéro CAS: 56-95-1
ONU: 3077
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥97%
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 151 - 159 °C
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
5 g ICNA0219136105
25 g ICNA0219136125
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité