Baryum chlorure dihydraté ≥99.0%, en poudre ACS
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
0219141080 0219141090
ICNA0219141080EA 18.1 EUR InStock
ICNA0219141080 ICNA0219141090
Baryum chlorure dihydraté ≥99.0%, en poudre ACS
Baryum chlorure dihydraté
Soluble in water.
Formule: BaCl₂·2H₂O
MW: 244,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149154
Numéro CAS: 10326-27-9
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form White Granular Powder
Storage Store at Room Temperature (15 - 30 °C)
Assay ≥99.0%
Heavy Metals ≤5 ppm
Insoluble Matter ≤0,005%
Loss on Drying 14,0 - 16,0%
pH 5,2 - 8,2 (5% aq soln)
Oxidizing Substances (as NO3) ≤0,005%
Calcium ≤0,05%
Potassium ≤0,0025%
Sodium ≤0,005%
Strontium ≤0,1%
Iron ≤2 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité