Calcium sulfate dihydraté ≥98.0%, en poudre ACS
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Plaster of Paris
0219141480 0219141490 0219141491
ICNA0219141480EA 21.6 EUR InStock
ICNA0219141480 ICNA0219141490 ICNA0219141491
Calcium sulfate dihydraté ≥98.0%, en poudre ACS
Calcium sulfate dihydraté
Calcium sulphate is used in tile and plaster, polishing powders, paints, paper, dyeing and calico printing, metallurgy, drying industrial gases, solids, and many organic liquids, and in the determination of oxalates.
Soluble in water, very slowly in glycerol. Practically insoluble in most organic solvents. Insoluble in dilute, hydrochloric acid.
Formule: CaSO₄·2H₂O
MW: 172,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149625
Numéro CAS: 10101-41-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay ≥98,0%
Insoluble in Dilute Hydrochloric Acid ≤0,02%
Chloride ≤0,005%
Nitrate Passes
Carbonate Passes
Heavy Metals ≤0,002%
Iron <0,001%
Magnesium ≤0,02%
Potassium ≤0,005%
Sodium ≤0,02%
Strontium ≤0,05%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité