Diméthylsulfoxyde ≥99.9%, liquide clair et incolore ACS
Fournisseur: MP Biomedicals
0219141880 0219141890 0219141891
ICNA0219141880EA 38.2 EUR InStock
ICNA0219141880 ICNA0219141890 ICNA0219141891
Diméthylsulfoxyde ≥99.9%, liquide clair et incolore ACS
Diméthylsulfoxyde
Dimethyl sulfoxide is a dipolar, aprotic solvent. Has been shown to accelerate strand renaturation (1-10% concentration) and is believed to give the nucleic acid thermal stability against depurination.
  • Auto Ignition: 573 °F (Lit.)
  • Vapor Density: 2.7 (vs air) (lit.)
  • Vapor Pressure: 0.55 hPa at 20 °C
  • Refractive Index: n20/D 1.479(lit.)
  • Dielectric Constant: 45 (Lit.)
Dimethyl sulfoxide is used to enhance dermal absorption of many chemicals. A solvent for many organic and inorganic compounds including fats, carbohydrates, dyes, resins, and polymers. Used in antifreeze or hydraulic fluids. As a cryopreservative for cell cultures.Used in the oxidation of thiols and disulfides to sulfonic acids.Used as a PCR cosolvent to help improve yields, especially in long PCR.
Soluble in water, methanol, acetone, ether, benzene, chloroform.
Room Temperature, desiccate, store under nitrogen
Formule: (CH₃)₂SO
Point d'ébullition: 189 °C (lit.)
Point de fusion: 16…19 °C (lit.)
Densité: 1.104 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=ef2c8190e048406b967644856c8e2e7172d77412&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay ≥99.9%
Residue after Evaporation ≤0.01%
Titratable Acid ≤0.001 meq/g
Water ≤0.1%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité