Potassium acétate ≥99.0%, poudre cristalline blanche ACS
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Acétate de potassium
ICNA0219142590EA 110 EUR InStock
ICNA0219142590 ICNA0219142591 ICNA0219142580
Potassium acétate ≥99.0%, poudre cristalline blanche ACS
Potassium acétate
Potassium acetate is utilized in the isolation of RNA intermediates and products from in vitro splicing reactions performed with a HeLa cell nuclear extract.Potassium acetate is used as a buffer in molecular biology research, notably in the isolation of DNA.
Solubility: H₂O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Formule: CH₃COOK
MW: 98,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012458
Numéro CAS: 127-08-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/72/16640572.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay ≥99,0%
Heavy Metals <5 ppm
Insoluble Matter <0,005%
pH 6,5 - 9,0 (5% aq soln)
Chloride <0,003%
Phosphate <0,001%
Sulphate <0,002%
Iron <5 ppm
Calcium <0,005%
Magnesium <0,002%
Sodium <0,03%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité