Potassium bromure ≥99.0%, poudre cristalline blanche ACS
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0219142680 0219142690 0219142691
ICNA0219142680EA 21.5 EUR InStock
ICNA0219142680 ICNA0219142690 ICNA0219142691
Potassium bromure ≥99.0%, poudre cristalline blanche ACS
Potassium bromure
Formule: KBr
Point de fusion: ~734 °C (lit.)
Numéro MDL: MFCD00011358
Numéro CAS: 7758-02-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Assay ≥99,0%
pH (5% aq soln) 5,0 - 8,8
Insoluble Matter <0,005%
Bromate (BrO3) <0,001%,
Iodate (IO3) <0,001%
Chloride (cl) <0,2%
Iodide (I) <0,001%
Sulfate (SO4) <0,005%
Barium (Ba) <0,002%
Heavy Metals (as Pb) <5 ppm
Iron (Fe) <5 ppm
Calcium (Ca) <0,002%
Magnesium (Mg) <0,001%,
Sodium (Na) <0,02%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité