Brilliant sulphaflavine, poudre orange foncé
Fournisseur: MP Biomedicals
0219507805 0219507825
ICNA0219507805EA 52.5 EUR InStock
ICNA0219507805 ICNA0219507825
Brilliant sulphaflavine, poudre orange foncé
Brilliant sulphaflavine
Brilliant Sulfaflavine is not the same as FIAT (Brilliant Sulfoflavin FF; Acid Yellow 7) which has only one methyl group para to the nitrogen.
  • Concentration: Dye Content: ∼ 40% (Lit.)
  • Refractive Index: ~1.75 (Predicted) (lit.)
Brilliant sulfaflavine was used as fluorescent tracers to study the application rate of foliar fungicides when applied to soybeans for the control of rust.
Soluble in water; very slightly soluble in ethanol.
Formule: C₁₉H₁₃N₂NaO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2391-30-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité