Pourpre de bromocresol, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
Synonyms: 5',5''-Dibromo-o-crésolsulfonphthaleine
ICNA0219508005EA 43.3 EUR InStock
ICNA0219508005 ICNA0219508025 ICNA0219508080
Pourpre de bromocresol, en poudre
Pourpre de bromocresol
Bromocresol Purple is used as a pH indicator (5.2-6.8 : yellow to blue-purple). Used in spectrophotometric determination of serum-albumin.
Bromocresol purple binds quantitatively with human serum albumin forming a stable complex with absorbance maximum at 600 nm. The intensity of the color produced is directly proportional to the albumin concentration in the sample.
Soluble in water (20 mg/ml), ethanol (80 mg/ml) or methyl cellosolve (300 mg/ml). Soluble in methanol (4 mg/ml).
Formule: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MW: 540,23 g/mol
Point de fusion: 240 °C (déc., lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011681
Numéro CAS: 115-40-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
UV/Vis: l max (MeOH) 418 ± 3 nm
pH Color Interval Passes
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité