EDTA sel disodique dihydraté ≥99%, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt, dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S dihydrate, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium dihydrate, Titriplex III, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S 2 H2O, Sequestrene Na₂, Edetate disodium dihydrate, Edetic acid disodium salt dihydrate
0219517380 0219517383 0219517390 0219517391
ICNA0219517380EA 33.5 EUR InStock
ICNA0219517380 ICNA0219517383 ICNA0219517390 ICNA0219517391
EDTA sel disodique dihydraté ≥99%, poudre blanche
EDTA sel disodique dihydraté
Ethylenediamine tetraacetic acid is a polyamino carboxylic acid hexadentate ligand and a chelating agent.
Ethylenediamine tetraacetic acid is a chelator of divalent cations. It also inhibits enzymes, such as metalloproteases, that require divalent cations for activity
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150037
Numéro CAS: 6381-92-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥99%
Melting Point 238 - 248 °C
FTIR Conforms to Standard
pH (1% aq soln) 4 - 6
Moisture ≤10%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité