EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique) ≥98%, poudre cristalline blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
0219517490 0219517410 0219517425 0219517480 0219517483
ICNA0219517490EA 1671 EUR InStock
ICNA0219517490 ICNA0219517410 ICNA0219517425 ICNA0219517480 ICNA0219517483
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique) ≥98%, poudre cristalline blanche
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique)
Ethylene Glycol-bis-(beta-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraacetic Acid is a chelating agent. It is an inhibitor of alkaline phosphatase activity which is useful in ELISA reactions.
Ethylene Glycol-bis-(beta-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraacetic Acid is a chelating agent for determination of calcium in the presence of magnesium; it can also detect cadmium in the presence of zinc. It is also useful for the removal of heavy metal ions in biological systems. It is shown to activate Ca2+- stimulated ATPase in rat liver plasma membranes and induce apoptosis in PC12 cells. It also inhibits the zinc-dependent endopeptidases, matrix metalloproteinases.
Soluble in alkaline solutions (1 g in 10 ml 1 N NaOH + 50 ml water - clear, colorless solution).
Formule: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004291
Numéro CAS: 67-42-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥98%
Melting Point 235 - 245 °C
FTIR Conforms to Standard
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité