L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Glycérol ≥99%, liquide visqueux clair et incolore, hautement purifié
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
0219520480 0219520490 0219520491
ICNA0219520480EA 37.5 EUR InStock
ICNA0219520480 ICNA0219520490 ICNA0219520491
Glycérol ≥99%, liquide visqueux clair et incolore, hautement purifié
Glycérol
Glycerol is a simple polyol compound which is a viscous liquid that is widely used in pharmaceutical formulations. It has three hydroxyl groups that are responsible for its solubility in water and its hygroscopic nature.
It is a trihydroxy sugar alcohol that is an intermediate in carbohydrate and lipid metabolism. It is used as a solvent, emollient, pharmaceutical agent, sweetening agent and is of low toxicity.
Glycerol is used in the concentration and storage of enzymes. Also prevents back-diffusion and protein samples into the buffer. It is an osmotic agent with lubricating and moisturizing properties and has a long list of applications. It is also used to aid in casting gradient gels and as a protein stabilizer and storage buffer component.
Soluble in aqueous solution (1 mg/ml-clear, colorless solution).
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92.09 g/mol
Point d'ébullition: 290
Point de fusion: 18.6
Point d'éclair: 177
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Synonyms Glycerin; Glycerine; 1,2,3-Propanetriol; Glyceritol; Glycyl alcohol; Grocolene; Osmoglyn; Trihydroxypropane; 1,2,3-Trihydroxypropane
Form Clear and colorless, syrupy odorless liquid
Storage Store at Room Temperature (15 - 30 °C)
Heavy Metals 5 ppm((as Pb)
pH 5,0 - 7,5 (1% aq soln)
Refractive Index n20/D 1,4746 (Lit.)
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 mL ICNA0219520480
500 mL ICNA0219520490
1 L ICNA0219520491
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité