Coconut oil, semi-solide, hydrogéné
Fournisseur: MP Biomedicals
0290140401 0290140405
ICNA0290140401EA 56.2 EUR InStock
ICNA0290140401 ICNA0290140405
Coconut oil, semi-solide, hydrogéné
Coconut oil
Coconut oil is a common ingredient of animal diet.
  • Free fatty acids (as Oleic): 0,05% max.
It is considered an edible oil and has several purposes in food, industry, and medicine.
Point de fusion: 77.0 °CF (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130817
Numéro CAS: 8001-31-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité