Cod liver oil, liquide jaune pâle
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0290140501EA 62.4 EUR InStock
ICNA0290140501 ICNA0290140504
Cod liver oil, liquide jaune pâle
Cod liver oil
Cod liver oil is a nutritional supplement derived from liver of cod fish, it has high levels of the omega-3 fatty acids, EPA and DHA.
  • Vitamin A = >850 USP u/gm
  • Vitamin D = >85 USP u/gm
Slightly soluble in alcohol; freely soluble in chloroform, ether, carbon disulphide, ethyl acetate and petrolium ether.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00146493
Numéro CAS: 8001-69-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity test Passes
Vitamin A ≥850 USP u/gm
Vitamin D ≥85 USP u/gm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité