D(+)-Glucose, anhydre, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
0290152101 0290152105 0290152110 0290152125
ICNA0290152101EA 131 EUR InStock
ICNA0290152101 ICNA0290152105 ICNA0290152110 ICNA0290152125
D(+)-Glucose, anhydre, poudre blanche
D(+)-Glucose
Dextrose is a simple sugar that is the primary source of energy for the body.
D-(+)-Dextrose anhydrous is used in study of dietary composition specifies consumption, obesity and lifespan in Drosophila melanogaster.
Formule: C₆H₁₂O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148912
Numéro CAS: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=7f9909c8b42e4ddcc29b1bd00833348c57686a91&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
pH (10% aq soln) 4,6 - 6,5
Melting Point 150 - 170° C
Loss on Drying ≤0,5% max
Optical Rotation (c=10, H₂O + 1 drop NH₄OH) Report result
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité