Vitamin Diet Fortification Powder
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0290465401EA 267 EUR InStock
ICNA0290465401
Vitamin Diet Fortification Powder
Fournitures pour animaux Alimentation animale
Vitamin diet fortification mixture formulation provides sufficient vitamin levels to prevent deficiencies in all animal species, giving precise control of vitamin levels.
The ingredients of the vitamin diet fortification mixture are triturated in dextrose (1 kg is sufficient for 100 lbs of diet).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité