Gomme xanthane (de Xanthomonas campestris), poudre blanc cassé
Fournisseur: MP Biomedicals
0296002180 0296002190
ICNA0296002180EA 51.1 EUR InStock
ICNA0296002180 ICNA0296002190
Gomme xanthane (de Xanthomonas campestris), poudre blanc cassé
Gomme xanthane
Xanthan gum is a diet suspending agent that will maintain insolubles in a homogenous suspended state for at least 24 hours.
Xanthan gum is a useful matrix component for drug delivery systems. It forms stable drug suspensions in aqueous media and soft gels with locust bean gum or guar gum.
Readily dissolves in water with stirring to give highly vicous solutions at low concentrations.
Numéro MDL: MFCD00131256
Numéro CAS: 11138-66-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Loss on Drying Record Result
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité