Vitamin mixture, AIN-93-VX
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0296040201EA 214 EUR InStock
ICNA0296040201
Vitamin mixture, AIN-93-VX
Fournitures pour animaux Alimentation animale
AIN-93-VX vitamin mixture is a component of AIN-93M and AIN-93G diet.
This vitamin mix is used for the rodents diet revised after numerous nutritional and technical problems were encountered, especially during growth, pregnancy, and lactation.
Attention: Not available in pellet form.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité