Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Bovine;Horse;Mouse Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA08682651EA 205 EUR InStock
ICNA08682651
Anti-Bovine;Horse;Mouse Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat anti-human secondary antibodies that are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence).

The antiserum contains 0,02 M sodium phosphate, 0,14 M sodium chloride, pH 7,3. No preservative is added. This reagent is the IgG fraction of the antiserum and was prepared by delipidation, ammonium sulfate fractionation and anion exchange chromatography. The IgG content of the reagent is greater than 94% of total protein.

Type: Secondary
Antigen: Human serum IgG fraction
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Horse, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité