Capillary columns, VF-1301ms
Fournisseur: Agilent Technologies
VARICP9063EA 0 EUR InStock
VARICP9063 VARICP9066 VARICP9056 VARICP9064 VARICP9054
Capillary columns, VF-1301ms
Colonnes pour chromatographie
VF-1301ms ultra-low-bleed thin film columns have a similar selectivity to VF-624ms and are suitable for the analysis of semivolatile organic solvents, as well as PCBs and pesticides.
  • Mid polarity
  • Low bleed
  • Enhanced selectivity for USP 467 eliminates co-elution of benzene and 1,2-dichloroethane
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité