Sondes ATC, en acier inoxydable, Orion™
Fournisseur: Thermo Orion
927007MD 928007MD
662-1537EA 426 EUR InStock
662-1537 662-1582
Sondes ATC, en acier inoxydable, Orion™
Électrodes Électrodes pH
Sondes ATC (compensation automatique de la température) pour des mesures rapides et précises en laboratoire ou sur le terrain. Corrige automatiquement les mesures de pH pour la variation de l'inclinaison de l'électrode en raison de changements de température.
Relative accuracy: ±1 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité