AlbumiNZ™ Bovine serum albumin (BSA)
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0218062050EA 188 EUR InStock
ICNA0218062050 ICNA0218062091 ICNA0218062080
AlbumiNZ™ Bovine serum albumin (BSA)
Protéines et Peptides
AlbumiNZ™ Bovine serum albumin is chromatographically purified from New Zealand-sourced bovine plasma in an ISO quality system assuring complete traceability and consistent high quality.
  • Yellow to brown powder
  • Soluble in water (20%) dissolves completely in 20 min at 20 to 25 °C
  • Low endotoxin BSA, retains serum lipids for enhanced cell nutrition
  • Yield greater cell numbers than other BSA’s
  • For SFM requiring lipid supplementation
  • Works well in malaria, animal vaccines and other infectious disease media
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité