Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Bcl-xL Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H12]

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADI-AAM-080-EEA 557 EUR InStock
ALEXADI-AAM-080-E ENZOADIAAM080E
Anti-Bcl-xL Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H12]
Anticorps
The Bcl-2 family of proteins regulate the intrinsic apoptotic pathway and are characterized by the sharing of at least one of four conserved Bcl-2 Homology (BH) domains.

  • Dilution Range: 1-5 µg/ml, ECL for Western blot
  • Detects a band of ~28kDa by Western blot

Bcl-2 family members function as either pro- or anti-apoptotic factors, and are generally categorized into three groups based on structural homology and function. Bcl-2-like proteins (Bcl-2, Bcl-xL, Bcl-w, A1, and Mcl-1) are pro-survival. Pro-apoptotic members can be sub-divided into two groups: the multi-BH domain group, including Bax, Bak, and Bok; and the more numerous and diverse BH3-only group, which includes Bim, Bad, and Bid.

Type: Primary
Antigen: BCL2-like 1
Clonality: Monoclonal
Clone: 2H12
Conjugation:
Epitope: N-Terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité