Anti-APP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E9]
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADI-NBA-100-EEA 539 EUR InStock
ALEXADI-NBA-100-E ENZOADINBA100E
Anti-APP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E9]
Anticorps
APP695 is the most predominant form in neuronal tissue while APP751 is the predominant form found elsewhere. There are five forms of APP: APP395, APP563, APP695, APP751, and APP770.
  • Dilution range: Western blot (5 - 10 µg/ml, ECL)
  • Detects a band of ~102 kDa by western blot
Type: Primary
Antigen: APP
Clonality: Monoclonal
Clone: 3E9
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité