Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADI-NBA-102-EEA 596 EUR InStock
ALEXADI-NBA-102-E ENZOADINBA102E
Anti-APP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
APP695 is the most predominant form in neuronal tissue while APP751 is the predominant form found elsewhere. There are five forms of APP: APP395, APP563, APP695, APP751, and APP770.

  • Dilution range: Western Blot (1 µg/ml, ECL)

Type: Primary
Antigen: APP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité