Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADI-SAB-300-JEA 201 EUR InStock
ALEXADI-SAB-300-J ENZOADISAB300J
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Immunoglobulin G (IgG) is an immunoglobulin monomer consisting of two (gamma) heavy chains and two light chains. Each IgG molecule contains two antigen binding domains and a single effector (Fc) domain. Assay designs offers isotyping kits and antibodies in a variety of formats for the detection of human, mouse, rabbit, rat, sheep, and goat IgG.

  • Dilution range:
  • ELISA (1:2,500 - 50,000)
  • Immunohistochemistry (1:250 - 2500)
  • Western blot (1:5,000 - 100,000, ECL)

Based on immunoelectrophoresis and/or ELISA, the antibody reacts with whole molecule rabbit IgG. It also reacts with the light chains of other rabbit immunoglobulins. No antibody was detected against non-immunoglobulin serum proteins.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité