Anti-CYPs Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADI-MFO-100-FEA 571 EUR InStock
ALEXADI-MFO-100-F ENZOADIMFO100F ENZOADIMFO100D ALEXADI-MFO-100-D
Anti-CYPs Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cytochrome p450 is a highly conserved and diverse family of heme-containing proteins that function in the metabolism of numerous endogenous and exogenous substrates.
  • Dilution range: Western blot (1:1,000)
  • Detects a band of ~50 - 55 kDa by Western blot
Type: Primary
Antigen: CYPs
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Clam, Dog, Guinea pig, Horse, Human, Monkey, Mouse, Rabbit, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité