Anti-POR Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIOSA300D ADIOSA300F
ENZOADIOSA300DEA 275 EUR InStock
ENZOADIOSA300D ENZOADIOSA300F
Anti-POR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cytochrome p450 is a highly conserved and diverse family of heme-containing proteins that function in the metabolism of numerous endogenous and exogenous substrates.
  • Dilution range: Western blot (1:2,000, colorimetric)
  • Detects a band of ~78kDa by western blot
Type: Primary
Antigen: POR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine, Dog, Guinea pig, Hamster, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rabbit, Rat, Sheep
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité