Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CPN10 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADISPA110D ADISPA110F
ENZOADISPA110DEA 196.9 EUR InStock
ENZOADISPA110D ENZOADISPA110F
Anti-CPN10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Chaperonin 10 (Cpn10 or Hsp10), is the ~10 kDa mammalian equivalent to GroES of E. coli. Chaperonins play fundamental roles in the folding, assembly, and translocation of other proteins.

  • Dilution range: Western blot (1:2,000, ECL)
  • Detects a band of ~10kDa by western blot

Type: Primary
Antigen: CPN10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine, Dog, Guinea pig, Human, Mouse, Porcine, Rabbit, Rat, Sheep, Xenopus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité