Anti-CRYAB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B6.1-3G4]
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADISPA222D ADISPA222F
ENZOADISPA222DEA 290 EUR InStock
ENZOADISPA222D ENZOADISPA222F
Anti-CRYAB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B6.1-3G4]
Anticorps
Alpha-crystallins, which are part of the small Heat shock family members, are major water-soluble proteins present in the lens of the mammalian eye.
  • Dilution range: Immunohistochemistry (paraffin sections, 10 µg/ml), Western blot (1:1,000, colorimetric)
  • Detects a band of ~20kDa by Western blot
Type: Primary
Antigen: CRYAB
Clonality: Monoclonal
Clone: 1B6.1-3G4
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Bovine, Chicken, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité