Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-HSP25 + HSP27 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADISPA524D ADISPA524F
ENZOADISPA524DEA 255 EUR InStock
ENZOADISPA524D ENZOADISPA524F
Anti-HSP25 + HSP27 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Hsp27 is one of the most common members of the highly conserved and ubiquitously expressed family of small heat shock proteins (sHsp), which also includes alphaB-crystallin.

  • Dilution range: Immunoprecipitation (1:100), Western blot (1:2,000, colorimetric)
  • Detects a band of ~27kDa by western blot

Type: Primary
Antigen: HSP25 + HSP27
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine, Chicken, Dog, Guinea pig, Human, Mouse, Rat, Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité