Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP20 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADISPA796D ADISPA796F
ENZOADISPA796DEA 281.6 EUR InStock
ENZOADISPA796D ENZOADISPA796F
Anti-HSP20 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Hsp20 is a member of the family of small heat shock proteins (sHsps), with homology to Hsp25, Hsp27, and alphaB-crystallin.

  • Dilution range: Western blot (1:1,000, colorimetric)
  • Detects a band of ~20kDa by Western blot

Type: Primary
Antigen: HSP20
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine, Dog, Fish, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité