Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRP78 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADISPA826D ADISPA826F
ENZOADISPA826DEA 227.7 EUR InStock
ENZOADISPA826D ENZOADISPA826F
Anti-GRP78 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Grp78 (Glucose Regulated 78kDa Protein), is also known as BiP or Immunoglobulin heavy chain binding protein. It is a stressresponse protein which is induced by agents or conditions that adversely affect endoplasmic reticulum (ER) function.

  • Dilution range: Western blot (1:1,000, ECL)
  • Detects a band of ~78kDa by western blot

Type: Primary
Antigen: Grp78
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine, Fungus, Hamster, Monkey, Mouse, Rabbit, Rat, Xenopus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité