AlbumiNZ™ Bovine serum albumin (BSA)
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0219989650EA 191 EUR InStock
ICNA0219989650 ICNA0219989680 ICNA0219989691 ICNA0219989625 ICNA0219989610
AlbumiNZ™ Bovine serum albumin (BSA)
Protéines et Peptides
AlbumiNZ™ Bovine albumin is a single polypeptide chain consisting of approximately 583 to 595 amino acid residues and no carbohydrates. At pH 5 to 7 it contains 17 intrachain disulphide bridges and 1 sulphydryl group.
  • It is used to solubilise lipids, stabilise protein solutions and is also used as a blocking agent in Western blots or ELISA applications
  • Low endotoxin
  • Off-white to light yellowish to brown powder
  • Soluble in water (20%), dissolves completely in 20 min at 20 to 25 °C
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité