Metallic combination electrodes, Orion™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Orion™
ORIO9778BNWPEA 642 EUR InStock
ORIO9778BNWP 662-1594
Metallic combination electrodes, Orion™
Électrodes Électrodes pH
The metallic redox/ORP electrodes can be used to make direct measurements of redox potentials or to perform potentiometric titrations. The double platinum Orion™ combination electrode is designed for performing accurate Karl Fischer titrations.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité