VWR®, Pestles for Cell Strainers
Fournisseur: VWR Collection
734-2819EA 109 EUR InStock
734-2819 734-2820
VWR®, Pestles for Cell Strainers
Mortiers et pilons Pilons
Les pilons en polypropylène violet résistants à l’usure ont été conçus pour s’adapter parfaitement aux tamis cellulaires.
  • Poignée rainurée pour une plus grande facilité d’utilisation
  • Stérilisation par faisceau d'électrons
  • Apyrogène, sans DNase/RNase
Conditionnement: Chaque paquet présente un numéro de lot imprimé pour faciliter le suivi qualité. Livrés dans un emballage individuel en papier et plastique facile à déchirer, pour une ouverture facile (100/boîte). Le conditionnement en vrac présente 25/sac et 50/boîte.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité