Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Caspase-9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5B4]

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOADIAAM139EEA 424.6 EUR InStock
ENZOADIAAM139E ALEXADI-AAM-139-E
Anti-Caspase-9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5B4]
Anticorps
Caspases exist as inactive proenzymes in cells, and are activated through their processing into two subunits in response to apoptotic stimulation.

  • Dilution Range: 1 µg/ml, ECL for Western blot
  • Detects a band of ~46-50kDa by Western blot

Activated caspases cleave a variety of important cellular proteins, other caspases, and Bcl-2 family members, leading to a commitment to cell death. Caspase-9, also known as ICE-LAP61, Mch-62 or Apaf-33 is a 45 kDa protein that is involved in one of the relatively well characterized caspase cascades.

Once activated, caspase-9 initiates a caspase cascade involving caspase-3, -6, and -7. The active form of caspase-9 is composed of a 32-35 kDa subunit and 10 kDa subunit. Caspase-9 is expressed in a variety of tissues.

Type: Primary
Antigen: Caspase 9
Clonality: Monoclonal
Clone: 5B4
Conjugation:
Epitope: N-Terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Drosophila, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité