Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Bax Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4F11]

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADI-AAM-140-EEA 487 EUR InStock
ALEXADI-AAM-140-E ENZOADIAAM140E
Anti-Bax Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4F11]
Anticorps
Bax is an appromimately 22 kDa pro-apoptotic protein belonging to the Bcl-2 family of proteins, which are characterised by the presence of atleast one Bcl-2 homology (BH) domains.

  • Dilution range:
  • 10 µg/ml for Immunohistochemistry
  • 5-10 µg/ml for Immunoprecipitation
  • 0,1-1,0 µg/ml colorimetric, ECL for Western Blot
  • Detects a band of ~22 kDa by Western blot

Bax normally resides in the cytoplasm, but following an apoptotic stimuli, Bax undergoes a conformational change and translocates to mitochondrial membranes where it inserts and mediates the release of cytochrome c. This activates caspase-3 and perpetuates the apoptotic cascade.

Type: Primary
Antigen: BCL2-associated X protein
Clonality: Monoclonal
Clone: 4F11
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité